Läs mer
Thermo Scientific™ Spektrofotometer Provrörskyvetter
Produktkod. 11883774 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Banans längd:
∼11,6 mm
20 mm
Höjd (metrisk):
88 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Banans längd Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11883774 ∼11,6 mm 100 mm Paket med 12
11836534 20 mm 88 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11883774 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 331780000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Thermo Scientific™ Provrörskyvetter är lättanvända, billiga spektrofotometerceller för rutinanalyser.
Förbättra rutinanalyser med Thermo Scientific™ Provrörskyvetter - lättanvända, billiga spektrofotometerceller. Ett dedikerat tillbehör för provrörshållare krävs för att göra mätningar i alla provrör Thermo Scientific™ GENESYS™ och Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometrar. Se användarhandboken för ditt instrument för information om gränser för höjden på provrör som kan rymmas i ditt instruments provfack.
Provrörskyvetter var populära för att göra mätningar i Thermo Scientific SPECTRONIC ™ 20™ Spektrofotometrar populära i undervisning och grundläggande analytiska laboratorier under det senaste århundradet. Många väletablerade metoder kräver fortfarande användning av provrörskyvetter.
Moderna metoder (och instrument) förlitar sig i allmänhet på fyrkantiga kyvetter med en mycket reproducerbar väglängd, optiska ytor som är perfekt vinkelräta mot instrumentets ljusstråle och har en hög grad av reproducerbarhet från kyvett till kyvett, även bland billiga engångskyvetter som säljs i hundratal.
Spektrofotometrar designade för användning med kyvetter har ofta begränsningar för den maximala höjden på kyvetterna som de kan ta emot. Detta kräver att speciella korta provrör köps in om en kund vill arbeta med provrör i ett modernt instrument.
Thermo Fisher Scientific fortsätter att leverera specialiserade provrörskyvetter för att stödja våra kunder’ pågående analysbehov. Vi rekommenderar dock starkt att kunderna etablerar nya metoder för att använda kvadratiska eller rektangulära kyvetter, och att äldre metoder som kräver provrör ses över och om möjligt uppdateras för att använda kvadratiska kyvetter som ett modernare, mer exakt och mer tillgängligt alternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Standard provrörscuvette med vit markeringslinje för konsekvent justering.
Material Optiskt glas
Kvantitet Låda med 12, oöverträffad
Banans längd ∼11,6 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Ytterdiametern är cirka 0,5 tum