Läs mer
Spectrum™ Dialysis Reservoir
Produktkod. 11530980
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1800 mL
Höjd (metrisk):
125 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11530980
Brand: Spectrum™ 132002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Silent Swirl stir bar
Provides the optimum environment for laboratory dialysis
Stir bar generates vortex to draw dialysis tubing into the center, improving efficiency.
  • 600mL: For RDDs up to 1mL and tubing flat widths up to 16mm
  • 1800mL: For any size RDD and tubing flat widths up to 80mm
For use with Ready-to-Use Dialysis Device (RDD) or standard dialysis tubing
Specifikationer
Produkttyp Dialysis Reservoir
Material Polystyrene
Diameter (metrisk) 115 mm
Diameter (engelska) 4.5 in.
Höjd (engelska) 4.9 in.
Höjd (metrisk) 125 mm
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Kit Innehåll Silent swirl stir bar
Kvantitet Each
För användning med (applikation) Provide the optimum environment for laboratory dialysis