Läs mer
Spectrum™ Dialysis Reservoir
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1800 mL
Höjd (metrisk):
125 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Silent Swirl stir bar
Stir bar generates vortex to draw dialysis tubing into the center, improving efficiency.
- 600mL: For RDDs up to 1mL and tubing flat widths up to 16mm
- 1800mL: For any size RDD and tubing flat widths up to 80mm
For use with Ready-to-Use Dialysis Device (RDD) or standard dialysis tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysis Reservoir |
| Material | Polystyrene |
| Diameter (metrisk) | 115 mm |
| Diameter (engelska) | 4.5 in. |
| Höjd (engelska) | 11.8 in. |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1800 mL |
| Kit Innehåll | Silent swirl stir bar |
| Kvantitet | Each |
| För användning med (applikation) | Provide the optimum environment for laboratory dialysis |