Beskrivning
- PC/TPR Co-injicerad ram för optimal komfort.
- Flera beläggningar och storlekar finns tillgängliga.
- Mjuk packning för att passa de flesta ansiktsstrukturer.
- Optimal panoramasyn.
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Platina |
| Linsfärg | Rök |
| Produkttyp | Säkerhetsglasögon |
| Modell | SPECTN20W |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |
| UV-skydd | Hold (Håll) |
| Ramtyp | Indirekt ventilerad |
| Visa mer |