Läs mer
Spectrum™ Bessman Tissue Pulverizers
Kapacitet:
10 till 50 mg
100 till 1000 mg
25 till 250 mg
Inkluderar:
10 rör, 11 tum. Bly hammare
Hammare, 1 x 90 mL odlingsrör
Längd (metrisk) skaft:
26.8mm
47.3mm
47.6mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Efter kylning av morteln och mortelstöten i flytande kväve används den medföljande 28 cm blyhammaren på morteln för att fullständigt pulverisera det insatta provet. Provet kan sedan enkelt överföras utan att röra eller tina genom att ta bort morteln och vända mortelstöten över ett provrör.
- 3 storlekar tillgängliga: 10-50mg, 25-250mg och 100-1000mg vävnad
- Small och Medium Pulverizers inkluderar 10 provrör
- Large Pulverizer innehåller en 90 ml odlingsburk
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) axel | 6.6mm |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,25 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 10 till 50 mg |
| För användning med (applikation) | Designad för att pulverisera 10 till 1000 mg vävnad |
| Inkluderar | 10 rör, 11 tum. Bly hammare |
| Längd (engelska) Skaft | 1,05 tum. |
| Längd (metrisk) skaft | 26.8mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 10 till 50 mg |