Läs mer
Spectrum™ Bessman Tissue Pulverizers
Produktkod. 15179843
Kapacitet:
10 till 50 mg
100 till 1000 mg
25 till 250 mg
Inkluderar:
10 rör, 11 tum. Bly hammare
Hammare, 1 x 90 mL odlingsrör
Längd (metrisk) skaft:
26.8mm
47.3mm
47.6mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15179843
missing translation for 'mfr': Spectrum™ 189475
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Består av en 2-komponent mortel med handtag och en mortelstöt, speciellt utformad för att pulverisera 10 - 1000 mg vävnad
Efter kylning av morteln och mortelstöten i flytande kväve används den medföljande 28 cm blyhammaren på morteln för att fullständigt pulverisera det insatta provet. Provet kan sedan enkelt överföras utan att röra eller tina genom att ta bort morteln och vända mortelstöten över ett provrör.
  • 3 storlekar tillgängliga: 10-50mg, 25-250mg och 100-1000mg vävnad
  • Small och Medium Pulverizers inkluderar 10 provrör
  • Large Pulverizer innehåller en 90 ml odlingsburk
Especificaciones
Diameter (metrisk) axel 12.7mm
Diameter (engelska) Skaft 0,5 tum
Kapacitet (metrisk) 25 till 250 mg
För användning med (applikation) Designad för att pulverisera 10 till 1000 mg vävnad
Inkluderar 10 rör, 11 tum. Bly hammare
Längd (engelska) Skaft 1,86 tum.
Längd (metrisk) skaft 47.3mm
Material Rostfritt stål
Kapacitet 25 till 250 mg
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado