Läs mer
Spectrum™ Spectrum™ Dialysslangförslutningar: Spectra/Por™ Standardtyp
Produktkod. 10002244
Change view
Bredd (metrisk):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Färg:
Blått
Klart
Orange
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Färg unitSize
10002244 12 mm Orange Paket med 10
10012284 35 mm Blått Paket med 10
11770753 35 mm Vitt Paket med 10
11425969 23 mm Orange Paket med 10
11445969 75 mm Orange Paket med 10
11348280 35 mm Klart Paket med 10
11302613 55 mm Orange Paket med 10
11734846 55 mm Klart Paket med 10
11435969 35 mm Orange Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10002244 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132734
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av en gångjärnsförsedd klämma i ett stycke med tätningskanter som säkert låser över dialysslangen för att ge en läckagesäker tätning
Spectra/Por Standard stängningstyp:
  • Tillverkad av polypropen för att underlätta provets flytförmåga
  • Bibehåller provets vertikala orientering när den används med en Spectra/Por Viktad stängning.
  • 5 tätningsbredder: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm och 75 mm
  • 4 färger tillgängliga för enklare providentifiering
  • Autoklaveringsbar
  • 10/pkg; Använd med RC endast dialysslangar. Ej för användning med CE-slangar.
Specifikationer
Produkttyp Stängning av dialysslang
Membran Regenererad cellulosa
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 12 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 121 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) För provets flytkraft och vertikal orientering, Spectrum-laboratorier, använd med RC endast