Läs mer
Spectrum™ Spectrum™ Dialysslangförslutningar: Spectra/Por™ Standardtyp
Beskrivning
Består av en gångjärnsförsedd klämma i ett stycke med tätningskanter som säkert låser över dialysslangen för att ge en läckagesäker tätning
Spectra/Por Standard stängningstyp:
- Tillverkad av polypropen för att underlätta provets flytförmåga
- Bibehåller provets vertikala orientering när den används med en Spectra/Por Viktad stängning.
- 5 tätningsbredder: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm och 75 mm
- 4 färger tillgängliga för enklare providentifiering
- Autoklaveringsbar
- 10/pkg; Använd med RC endast dialysslangar. Ej för användning med CE-slangar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stängning av dialysslang |
| Membran | Regenererad cellulosa |
| Material | Polypropen |
| Bredd (metrisk) | 35 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 121 °C |
| Kvantitet | Vardera |
| För användning med (applikation) | För provets flytkraft och vertikal orientering, Spectrum-laboratorier, använd med RC endast |