Läs mer
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Färdig att använda dialysenhet för små volymer
Beskrivning
Den här förmonterade enheten ger ultimat bekvämlighet och innehåller Spectrums ultrarena Biotech Grade Cellulose Ester (CE) membranslang i en lättanvänd design som gör laboratoriemikrodialys enklare än någonsin
Färdig att använda och för engångsbruk, den Float-A-Lyzer G2 innehåller biotech Grade Cellulose Ester (CE) membranslang i en förmonterad dialysenhet som är lätt att använda& ger ultimat bekvämlighet. Finns i volymstorlekar: 1, 5 och 10 ml. Det återförslutningsbara skruvlocket är färgkodat för 9 tillgängliga MWCO och ger öppen åtkomst för enkel laddning och total provåtervinning med en engångspipett (ingår för 5 och 10 ml storlekar). Flytringen (ingår) ger flytkraft för att maximera dialyseffektiviteten.
- Designad för att stå upprätt på bänkskivor under experimentell förberedelse samt flyta och självorientera under dialys
- Läcksäker Luer-Lok™ locket ger enkel åtkomst med den medföljande sprutan för enkel laddning och provtagning
- Enheterna kan också låsa ihop för samtidig dialys av flera prover
- Klar att använda och komplett
- Enkel laddning av sprutan (ingen nål)
- Total provåtervinning
- Ultrapure Biotech CE (ingen rengöring)
- Största utbudet av MWCOs
- Maximerar SA& minimerar uppehållsvolymen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Micro Float-A-Lyzer Dialysanordning |
| MWCO | 0,1 till 0,5 kDa |
| Membran | Cellulosaester |
| Material | Polykarbonat |
| Diameter (engelska) Membran | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) membran | 6.4 mm |
| Höjd (engelska) | 2,4 tum |
| Höjd (metrisk) | 63 mm |
| Bredd (engelska) | 1,77 tum. |
| Bredd (metrisk) | 45 mm |
| Visa mer |