Läs mer
Spectrum™ Micro Float-A-Lyzer™ Färdig att använda dialysenhet för små volymer
Produktkod. 12025625
Change view
MWCO:
0,1 till 0,5 kDa
0,5 till 1 kDa
100 kDa
20 kDa
3,5 till 5 kDa
50 kDa
8 till 10 kDa
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rött
Svart
Vitt
Höjd (metrisk):
44 mm
63 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Stängningsfärg Höjd (metrisk) unitSize
12025625 0,5 till 1 kDa Orange 44 mm Paket med 12
12005625 0,1 till 0,5 kDa Grön 44 mm Paket med 12
12045625 3,5 till 5 kDa Svart 44 mm Paket med 12
12065625 8 till 10 kDa Gult 44 mm Paket med 12
12085625 20 kDa Rött 44 mm Paket med 12
12005635 50 kDa Vitt 44 mm Paket med 12
12015625 0,1 till 0,5 kDa Grön 63 mm Paket med 12
12025635 100 kDa Blått 44 mm Paket med 12
12035625 0,5 till 1 kDa Orange 63 mm Paket med 12
12055625 3,5 till 5 kDa Svart 63 mm Paket med 12
12075625 8 till 10 kDa Gult 63 mm Paket med 12
12095625 20 kDa Rött 63 mm Paket med 12
12015635 50 kDa Vitt 63 mm Paket med 12
12035635 100 kDa Blått 63 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 12025625 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer F235051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den här förmonterade enheten ger ultimat bekvämlighet och innehåller Spectrums ultrarena Biotech Grade Cellulose Ester (CE) membranslang i en lättanvänd design som gör laboratoriemikrodialys enklare än någonsin
Färdig att använda och för engångsbruk, den Float-A-Lyzer G2 innehåller biotech Grade Cellulose Ester (CE) membranslang i en förmonterad dialysenhet som är lätt att använda& ger ultimat bekvämlighet. Finns i volymstorlekar: 1, 5 och 10 ml. Det återförslutningsbara skruvlocket är färgkodat för 9 tillgängliga MWCO och ger öppen åtkomst för enkel laddning och total provåtervinning med en engångspipett (ingår för 5 och 10 ml storlekar). Flytringen (ingår) ger flytkraft för att maximera dialyseffektiviteten.
  • Designad för att stå upprätt på bänkskivor under experimentell förberedelse samt flyta och självorientera under dialys
  • Läcksäker Luer-Lok™ locket ger enkel åtkomst med den medföljande sprutan för enkel laddning och provtagning
  • Enheterna kan också låsa ihop för samtidig dialys av flera prover
  • Klar att använda och komplett
  • Enkel laddning av sprutan (ingen nål)
  • Total provåtervinning
  • Ultrapure Biotech CE (ingen rengöring)
  • Största utbudet av MWCOs
  • Maximerar SA& minimerar uppehållsvolymen
Specifikationer
Produkttyp Micro Float-A-Lyzer Dialysanordning
MWCO 0,5 till 1 kDa
Membran Cellulosaester
Material Polykarbonat
Diameter (engelska) Membran 0,25 tum
Diameter (metrisk) membran 6.4 mm
Höjd (engelska) 1,7 tum
Höjd (metrisk) 44 mm
Bredd (engelska) 1,77 tum.
Bredd (metrisk) 45 mm
Kapacitet (metrisk) 100 till 200μ L
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Luer lok
Kit Innehåll 1 ml spruta
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Designad för att stå upprätt på bänkskivor under experimentell förberedelse samt flyta och självorientera under dialys