Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard RC Dialysmembran i platta ark
Produktkod. 10278854
Change view
MWCO:
12 till 14 kDa
3,5 kDa
6 till 8 kDa
Bredd (engelska):
4,2 tum.
5,9 tum
7,8 tum
9,4 tum
Längd (engelska):
4,2 tum.
5,9 tum
7,8 tum
9,4 tum
Membran:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por 4
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Bredd (engelska) Längd (engelska) Membran unitSize
10278854 12 till 14 kDa 7,8 tum 7,8 tum Spectra/Por 2 Paket med 25
12757516 3,5 kDa 4,2 tum. 4,2 tum. Spectra/Por 3 Paket med 25
12370170 12 till 14 kDa 5,9 tum 5,9 tum Spectra/Por 4 Paket med 25
12360170 6 till 8 kDa 9,4 tum 9,4 tum Spectra/Por 1 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10278854 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132686
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tydlig, flexibel och robust Standard RC (regenererad cellulosa) i kvadratiska enkelskiktsark som kan användas med en mängd olika dialysutrustningar eller kan skäras till specifika dimensioner för att fästas på stödramar för skräddarsydda diagnostiska analyser, jämviktsstudier, avsaltning, proteinrening, etc.
  • Flat-Sheets kan användas med dialysutrustning eller skärning i storlek
  • Finns i 3,5 kD, 6-8 kD och 12-14 kD MWCOs
  • God kemisk kompatibilitet med utspädda starka syror& baser, konc. svaga syror och baser, många alkoholer& lite organiskt.
  • Standard RC tål pH 2 - 12 och temp 4-121 °C.
  • 25 ark/förp
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por 2 Dialysmembran Flat Sheets
MWCO 12 till 14 kDa
Membran Spectra/Por 2
Längd (engelska) 7,8 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (engelska) 7,8 tum
Bredd (metrisk) 200 mm
Mått (L x B) 7,8 x 7,8 tum. (200 x 200 mm)
Färg Klart
Temperaturområde (engelska) 39 °F till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet 25 ark
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning