Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 1-4 Standard RC Dialysmembran i platta ark
Produktkod. 12360170
Change view
MWCO:
12 till 14 kDa
3,5 kDa
6 till 8 kDa
Bredd (engelska):
4,2 tum.
5,9 tum
7,8 tum
9,4 tum
Längd (engelska):
4,2 tum.
5,9 tum
7,8 tum
9,4 tum
Membran:
Spectra/Por 1
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por 4
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Bredd (engelska) Längd (engelska) Membran Förpackningsstorlek
12360170 6 till 8 kDa 9,4 tum 9,4 tum Spectra/Por 1 Paket med 25
10278854 12 till 14 kDa 7,8 tum 7,8 tum Spectra/Por 2 Paket med 25
12757516 3,5 kDa 4,2 tum. 4,2 tum. Spectra/Por 3 Paket med 25
12370170 12 till 14 kDa 5,9 tum 5,9 tum Spectra/Por 4 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12360170 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6125.00 SEK
    5572.48 SEK / Paket med 25
    Save 552.52 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Tydlig, flexibel och robust Standard RC (regenererad cellulosa) i kvadratiska enkelskiktsark som kan användas med en mängd olika dialysutrustningar eller kan skäras till specifika dimensioner för att fästas på stödramar för skräddarsydda diagnostiska analyser, jämviktsstudier, avsaltning, proteinrening, etc.
  • Flat-Sheets kan användas med dialysutrustning eller skärning i storlek
  • Finns i 3,5 kD, 6-8 kD och 12-14 kD MWCOs
  • God kemisk kompatibilitet med utspädda starka syror& baser, konc. svaga syror och baser, många alkoholer& lite organiskt.
  • Standard RC tål pH 2 - 12 och temp 4-121 °C.
  • 25 ark/förp
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por 1 Dialysmembran Flat Sheets
MWCO 6 till 8 kDa
Membran Spectra/Por 1
Längd (engelska) 9,4 tum
Längd (metrisk) 240 mm
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 240 mm
Mått (L x B) 9,4 x 9,4 tum. (240 x 240 mm)
Färg Klart
Temperaturområde (engelska) 39 °F till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet 25 ark
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning