Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 Förvätad standard RC Dialysslang, 1-50 kD MWCO
Produktkod. 11475869
Change view
Diameter (metrisk):
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
29 mm
31.8 mm
34.4 mm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) MWCO unitSize
11475869 29 mm 2 kDa Varje
11425869 11.5 mm 1 kDa Varje
11435869 24 mm 1 kDa Varje
11445869 29 mm 1 kDa Varje
11455869 11.5 mm 2 kDa Varje
11465869 24 mm 2 kDa Varje
11485869 11.5 mm 3,5 kDa Varje
11405879 34.4 mm 3,5 kDa Varje
11445879 15 mm 8 kDa Varje
11475879 20.4 mm 8 kDa Varje
11495879 31.8 mm 8 kDa Varje
11405889 7.5 mm 10 kDa Varje
11415889 15 mm 10 kDa Varje
11425889 20.4 mm 10 kDa Varje
11435889 29 mm 10 kDa Varje
11475889 7.5 mm 15 kDa Varje
11495889 15 mm 15 kDa Varje
11405899 20.4 mm 15 kDa Varje
11425899 7.5 mm 25 kDa Varje
11435899 17.8 mm 25 kDa Varje
11405909 21.6 mm 50 kDa Varje
11495899 17.8 mm 50 kDa Varje
11485899 7.5 mm 50 kDa Varje
11445899 21.6 mm 25 kDa Varje
11495869 29 mm 3,5 kDa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 11475869 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132633
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tydlig, flexibel och robust; Standardbetyg RC (regenererad cellulosa) membran bekvämt förbalanserat i vatten, vilket eliminerar behovet av blötläggning för att avlägsna glycerin och hydratisera membranet
Detta bruksfärdiga membran är förpackat vått i en konserveringslösning av 0,05 % natriumazid. Skölj helt enkelt bort konserveringslösningen med DI-vatten, ladda provet och dialysera.
  • Förvätad& färdig att använda, ingen glycerinborttagning krävs
  • 8 MWCO:er från 1 kD - 50 kD
  • God kemisk kompatibilitet med utspädda starka syror och baser, konc. svaga syror& baser, många alkoholer och en del organiska ämnen
  • Standard RC tål pH 2 - 12 och temp 4-121 °C.
  • Idealisk för provförberedelse, avsaltning, buffertbyte, pH-ändring, proteinrening, etc.
  • Ekonomisk 10 meter/pkg
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por 6 Dialysslangar
MWCO 2 kDa
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 29 mm
Diameter (engelska) 1,14 tum
Längd (engelska) 33 ft.
Längd (metrisk) 10 m
Formulering Förpackad våt i 0,05 % natriumazid
Temperaturområde (engelska) 39,2°F till 249,8°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning