Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 Förvätad standard RC Dialysslang, 1-50 kD MWCO
Produktkod. 11495899
Diameter (metrisk):
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
29 mm
31.8 mm
34.4 mm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11495899
Brand: Spectrum™ 132542
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tydlig, flexibel och robust; Standardbetyg RC (regenererad cellulosa) membran bekvämt förbalanserat i vatten, vilket eliminerar behovet av blötläggning för att avlägsna glycerin och hydratisera membranet
Detta bruksfärdiga membran är förpackat vått i en konserveringslösning av 0,05 % natriumazid. Skölj helt enkelt bort konserveringslösningen med DI-vatten, ladda provet och dialysera.
  • Förvätad& färdig att använda, ingen glycerinborttagning krävs
  • 8 MWCO:er från 1 kD - 50 kD
  • God kemisk kompatibilitet med utspädda starka syror och baser, konc. svaga syror& baser, många alkoholer och en del organiska ämnen
  • Standard RC tål pH 2 - 12 och temp 4-121 °C.
  • Idealisk för provförberedelse, avsaltning, buffertbyte, pH-ändring, proteinrening, etc.
  • Ekonomisk 10 meter/pkg
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por 6 Dialysslangar
MWCO 50 kDa
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 17.8 mm
Diameter (engelska) 0,7 tum
Längd (engelska) 33 ft.
Längd (metrisk) 10 m
Formulering Förpackad våt i 0,05 % natriumazid
Temperaturområde (engelska) 39,2°F till 249,8°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning