Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por Biotech-Grade RC Dialysmembranslang
Produktkod. 13523880
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
MWCO:
20 kDa
3,5 till 5 kDa
8 till 10 kDa
Förpackningsstorlek:
5m
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) MWCO Förpackningsstorlek
13523880 6.4 mm 3,5 till 5 kDa Varje
13464870 10 mm 3,5 till 5 kDa Varje
15370782 6.4 mm 8 till 10 kDa 5m
15390782 10 mm 8 till 10 kDa 5m
13542040 10 mm 20 kDa Varje
15310792 6.4 mm 20 kDa 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13523880 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 133192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3937.91 SEK
    3772.37 SEK / Paket med 1
    Save 165.54 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 19-10-2026
Ett förstklassigt dialysmembran som ger överlägsen molekylär selektivitet än Standard RC och överlägsen tolerans än Biotech CE
  • Tillverkad från en regenereringsprocess som ger överlägsna temperaturtoleranser och kemiska kompatibiliteter med samma höga renhet och selektivitet som Biotech CE
  • Membran tål koncentrerade svaga syror och baser, utspädda starka syror och baser, de flesta alkoholer och vissa milda eller utspädda organiska lösningsmedel
  • Styvt kontrollerad porositet för bättre selektivitet och separationer
  • Ultrapure, stör inte molekylär aktivitet och funktion
  • 3 MWCOs och 2 slangbredder
  • Förpackad torr med glycerin (blötlägg 15 minuter i vatten)
  • Använd med pH 2 till 12 och temp 4 till 60 °C
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por Dialysslang
MWCO 3,5 till 5 kDa
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 6.4 mm
Diameter (engelska) 0,25 tum
Längd (engelska) 16.4 ft.
Längd (metrisk) 5 m
Formulering Förpackad torr med glycerin (blötlägg 15 minuter i vatten)
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 60 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Frekventa dialysapplikationer, avsaltning, rening, provberedning