Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por Biotech-Grade RC Dialysmembranslang
Produktkod. 13542040
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
MWCO:
20 kDa
3,5 till 5 kDa
8 till 10 kDa
Förpackningsstorlek:
5m
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) MWCO Förpackningsstorlek
13542040 10 mm 20 kDa Varje
13523880 6.4 mm 3,5 till 5 kDa Varje
13464870 10 mm 3,5 till 5 kDa Varje
15370782 6.4 mm 8 till 10 kDa 5m
15390782 10 mm 8 till 10 kDa 5m
15310792 6.4 mm 20 kDa 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 13542040 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 133342
Beräknad leverans: 06-10-2026
Ett förstklassigt dialysmembran som ger överlägsen molekylär selektivitet än Standard RC och överlägsen tolerans än Biotech CE
  • Tillverkad från en regenereringsprocess som ger överlägsna temperaturtoleranser och kemiska kompatibiliteter med samma höga renhet och selektivitet som Biotech CE
  • Membran tål koncentrerade svaga syror och baser, utspädda starka syror och baser, de flesta alkoholer och vissa milda eller utspädda organiska lösningsmedel
  • Styvt kontrollerad porositet för bättre selektivitet och separationer
  • Ultrapure, stör inte molekylär aktivitet och funktion
  • 3 MWCOs och 2 slangbredder
  • Förpackad torr med glycerin (blötlägg 15 minuter i vatten)
  • Använd med pH 2 till 12 och temp 4 till 60 °C
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por Dialysslang
MWCO 20 kDa
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 10 mm
Diameter (engelska) 0,39 tum
Längd (engelska) 16.4 ft.
Längd (metrisk) 5 m
Formulering Förpackad torr med glycerin (blötlägg 15 minuter i vatten)
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 60 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Frekventa dialysapplikationer, avsaltning, rening, provberedning
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.