Läs mer
Spectrum™ Standard RC Färdiga dialyssäckar Spectra/Por™
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Färdiga dialyssäckar |
| MWCO | 12 till 14 kDa |
| Membran | Spectra/Por 1 |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 till 400 ml |