Läs mer
Spectrum™ Transfertube™ Engångsprovtagningspipett och droppare
Produktkod. 11760604
Change view
Volym (metrisk):
4 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11760604 4 mL Paket med 250
1 options
Produktkod. 11760604 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 190195P
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
En innovativ anordning för att överföra flytande och kärnborrning av halvfasta prover med en hand
Den stora öppningen är särskilt användbar för att arbeta med partiklar, suspensioner, pastor, geler& krämer. Engångsöverföring minskar risken för korskontaminering i samband med återanvända pipetter och skärinstrument.
  • Kapacitet: 4ml
  • Längd: 6,8 tum. (175 mm)
  • Skaft och kolv L x Dia.: 6 x 0,24 tum. (153 x 6 mm)
  • Fingerring ID x OD: 0,65 x 0,8 tum. (16,5 x 20 mm)
Användningsområden:
  • Allmänt: Pulver, trögflytande lösningar, slam, vätskor
  • Mikrobiologi: bakteriell eller viral koloni på agar
  • Ekologi och industri: Jord, lera, slam, kärnprover, oljor
  • Kosmetika: krämer, geler, vaxer, provtagning
  • Livsmedelsbearbetning: pastor, krämer, sirap, koncentrat
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med (applikation) För bakteriell eller viral koloni på agar inom mikrobiologi, pulver, viskösa lösningar, slurry, vätskor, jord, lera, slam, kärnprover
Längd (engelska) 6 tum
Volym (metrisk) 4 mL
Längd (metrisk) 15.24 cm
Typ Överföringspipett
Disponibel Engångsbruk