Läs mer
Spectrum™ Provstorlekssatser för biotekniska CE-dialysmembranslangar (1 meter), MWCO: 300 kd
Produktkod. 15340682
Change view
Diameter (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15340682 20 mm 1m
1 options
Produktkod. 15340682 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 131456T
Beräknad leverans: 16-11-2026
Innehåller
  • 1m Biotech CE-slang i 0,05 % natriumazid
  • Två universalrörförslutningar
  • Fem öppningsval
Idealisk för små, kritiska dialysapplikationer som kräver den mer kortfattade selektiviteten och retentionen som tillhandahålls av Biotech Cellulose Ester (CE) membran än standardkvalitet RC
Kit är utmärkt för att jämföra membran MWCO-prestanda för att optimera separation eller rening. Tillhandahåller en längd på 1 m Biotech-Grade CE-membranslang (16 mm platt bredd), ett par universalrörförslutningar och 5 valsar för att öppna membranslangar. Slangen är våtförpackad i 0,05 % natriumazidkonserveringsmedel som lätt sköljs ur med vatten. Nio olika MWCO:er tillgängliga: 0,1-0,5 kD, 0,5-1,0 kD, 3,5-5 kD, 8-10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD och 1000 kD.
  • Styvt kontrollerad porositet för bättre selektivitet och separationer än standardkvalitet RC
  • 9 MWCOs tillgängliga från 100 till 1 000 000 Dalton
  • Ultrapure, inga tungmetaller eller sulfidföroreningar
  • Låg proteinbindning
  • Ingen glycerinborttagning, rengöring eller förbehandling krävs
Specifikationer
MWCO 300 kDa
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 3,1 ml/cm vol./längd
Kvantitet 1 m slang/sats