Läs mer
Spectrum™ Clear Bath
Produktkod. 11455839
Change view
Volym (metrisk):
230 ml
Förpackningsstorlek:
230ml
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11455839 230 ml 230ml
1 options
Produktkod. 11455839 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 105 540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Keeps water baths, incubators, temperature controlled instruments, humidifiers, etc. clean and clear
  • Does not contain copper or other heavy metals
Specifikationer
Form Liquid
pH 6.5 to 8.3
Utseende Pale Yellow
Kokpunkt 200°F
Certifikat och efterlevnad US OSHA, CFR 1910.1200, WHMIS
Sammansättning Benzalkonium Chloride, n-alkyl (50% C14, 40% C12, 10% C16) Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride as acti
För användning med (applikation) Used to keep any circulating, temperature-controlled instrument clean, instruments like circulating Water baths, incubators, temperature controlled instruments, humidifiers, automatic analyzer baths and Blood/gas analyzers
Volym (engelska) 8 oz.
Volym (metrisk) 230 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Clear Bath®
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
Contains State Restrictions