Läs mer
Spectrum™ Spectra/Mesh Vävd polymermakrofiltreringskvadrat: N (Nylon )
Produktkod. 11757075
Change view
Öppet område:
14 %
33 %
36 %
45 %
47 %
50 %
55 %
Storlek (metrisk) öppning:
20 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
300 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Öppet område Storlek (metrisk) öppning unitSize
11757075 36 % 70 μm Paket med 3
15370912 50 % 300 μm Paket med 3
11501150 55 % 200 μm Paket med 3
15380912 45 % 60 μm Paket med 3
15390912 36 % 53 μm Paket med 3
11822512 33 % 41 μm Paket med 3
11511150 14 % 20 μm Paket med 3
10762926 47 % 100 μm Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11757075 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 146490
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar hög draghållfasthet med flexibilitet
Idealisk för silning, filtrering och silning av lösningar eller suspensioner som innehåller högmolekylära molekyler eller partiklar.
  • Icke absorberande
  • Kombinerar hög draghållfasthet med flexibilitet
Specifikationer
Adsorption Hög
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008
Material Nylon
Sterilitet Sterila
Hydrofobicitet Hydrofil
Öppet område 36 %
pH-intervall 3 till 10
Storlek (metrisk) öppning 70 μm
Temperaturstabilitet 180 °C
Tjocklek (metrisk) 70μ m
Typ Spectra Mesh vävt filter
Diameter (engelska) 4,65 tum 2