Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 1 RC Dialysmembranslang 6000 till 8000 Dalton MWCO
Produktkod. 11405849
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Längd (metrisk):
15 m
15.2 m
30.5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
11405849 14.6 mm 30.5 m Varje
11425849 25.5 mm 30.5 m Varje
11415849 20.4 mm 30.5 m Varje
11455849 76 mm 15 m Varje
11445849 64 mm 15 m Varje
11495839 6.4 mm 15.2 m Varje
11435849 32 mm 30.5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11405849 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3787.06 SEK
    3627.70 SEK / Paket med 1
    Save 159.36 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Levereras som slang med platt bredd eller plana ark som kan vikas för att passa olika dialysapparater av trattyp. Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1 000 till 50 000 molekylvikts-gränsvärden.
  • Transparent och flexibel
  • Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet
  • Högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet
  • Glycerol bevarar membranet och måste tas bort före användning
  • Plana ark och skivor tillgängliga för användning med dialysapparater
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por Dialysslang
MWCO 6 till 8 kDa
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 14.6 mm
Diameter (engelska) 0,57 tum.
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.5 m
Temperaturområde (engelska) 39,2°F till 249,8°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning