Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 1 RC Dialysmembranslang 6000 till 8000 Dalton MWCO
Código de producto. 11425849
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (metrisk):
6.4 mm
14.6 mm
20.4 mm
25.5 mm
32 mm
64 mm
76 mm
Längd (metrisk):
15 m
15.2 m
30.5 m
Tamaño de la unidad:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (metrisk) Längd (metrisk) Tamaño de la unidad
11425849 25.5 mm 30.5 m Varje
11405849 14.6 mm 30.5 m Varje
11415849 20.4 mm 30.5 m Varje
11455849 76 mm 15 m Varje
11445849 64 mm 15 m Varje
11495839 6.4 mm 15.2 m Varje
11435849 32 mm 30.5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11425849 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4183.04 SEK
    3894.77 SEK / Paket med 1
    Save 288.27 SEK
    6% Av
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Levereras som slang med platt bredd eller plana ark som kan vikas för att passa olika dialysapparater av trattyp. Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1 000 till 50 000 molekylvikts-gränsvärden.
  • Transparent och flexibel
  • Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet
  • Högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet
  • Glycerol bevarar membranet och måste tas bort före användning
  • Plana ark och skivor tillgängliga för användning med dialysapparater
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Especificaciones
Produkttyp Spectra/Por Dialysslang
MWCO 6 till 8 kDa
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 25.5 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.5 m
Temperaturområde (engelska) 39,2°F till 249,8°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.