Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 2 RC Dialysmembranslang 12 000 till 14 000 Dalton MWCO
Produktkod. 11485849
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
16 mm
45 mm
67 mm
76 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11485849 45 mm Varje
11475849 16 mm Varje
11405859 76 mm Varje
11495849 67 mm Varje
11465849 6.4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11485849 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6928.40 SEK
    4807.26 SEK / Paket med 1
    Save 2121.14 SEK
    30% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Levereras som slang med platt bredd eller plana ark som kan vikas för att passa olika dialysapparater av trattyp. Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1 000 till 50 000 molekylvikts-gränsvärden.
  • Transparent och flexibel
  • Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet
  • Högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet
  • Glycerol bevarar membranet och måste tas bort före användning
  • Plana ark och skivor tillgängliga för användning med dialysapparater
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por 2 Dialysslangar
MWCO 12 till 14 kDa
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 45 mm
Diameter (engelska) 1,77 tum.
Längd (engelska) 49.2 ft.
Längd (metrisk) 15 m
Formulering Innehåller glycerin som fuktbevarande medel
Temperaturområde (engelska) 39,2°F till 249,8°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning