Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 RC Dialysis Membrane Tubing 3500 Dalton MWCO
Produktkod. 10142634
Change view
Diameter (metrisk):
11.5 mm
34 mm
45 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10142634 45 mm -
11425859 11.5 mm Varje
11435859 34 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10142634 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132724
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Levereras som slang med platt bredd eller plana ark som kan vikas för att passa olika dialysapparater av trattyp. Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1 000 till 50 000 molekylvikts-gränsvärden.
  • Transparent och flexibel
  • Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet
  • Högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet
  • Glycerol bevarar membranet och måste tas bort före användning
  • Plana ark och skivor tillgängliga för användning med dialysapparater
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por 3-dialysslang
MWCO 3,5 kDa
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 45 mm
Diameter (engelska) 1,77 tum
Längd (engelska) 49.2 ft.
Längd (metrisk) 15 m
Formulering Innehåller glycerin som fuktbevarande medel
Temperaturområde (engelska) 39,2°F till 249,8°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning