Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 RC Dialysis Membrane Tubing 3500 Dalton MWCO
Beskrivning
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Levereras som slang med platt bredd eller plana ark som kan vikas för att passa olika dialysapparater av trattyp. Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1 000 till 50 000 molekylvikts-gränsvärden.
- Transparent och flexibel
- Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet
- Högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet
- Glycerol bevarar membranet och måste tas bort före användning
- Plana ark och skivor tillgängliga för användning med dialysapparater
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spectra/Por 3-dialysslang |
| MWCO | 3,5 kDa |
| Material | Regenererad cellulosa |
| Formatera | Tubing |
| Diameter (metrisk) | 34 mm |
| Diameter (engelska) | 1,33 tum |
| Längd (engelska) | 49.2 ft. |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Formulering | Innehåller glycerin som fuktbevarande medel |
| Temperaturområde (engelska) | 39,2°F till 249,8°F |
| Visa mer |