Läs mer
- Home
- Products
- Proteinanalysreagenser
- Dialys och avsaltning
- Dialysslang
- Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranslangar (svavel- och tungmetallfria): 1 1000 till 50 000 Dalton MWCO
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranslangar (svavel- och tungmetallfria): 1 1000 till 50 000 Dalton MWCO
Produktkod. 10031954
Change view
Diameter (metrisk):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Kvantitet:
1 Pk.
Vardera
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) | Kvantitet | MWCO | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 10031954 | 21.6 mm | Vardera | 50 kDa | Varje |
| 11415879 | 24 mm | Vardera | 1 kDa | Varje |
| 11540980 | 11.5 mm | Vardera | 1 kDa | Varje |
| 11425879 | 45 mm | Vardera | 1 kDa | Varje |
| 11435909 | 24 mm | Vardera | 2 kDa | Varje |
| 11445909 | 29 mm | Vardera | 2 kDa | Varje |
| 11425909 | 11.5 mm | Vardera | 2 kDa | Varje |
| 11455909 | 11.5 mm | Vardera | 3,5 kDa | Varje |
| 11475909 | 34.4 mm | Vardera | 3,5 kDa | Varje |
| 11465909 | 29 mm | Vardera | 3,5 kDa | Varje |
| 11405919 | 7.5 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11485909 | 15 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11425919 | 32 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11415919 | 20.4 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11495909 | 25.5 mm | Vardera | 8 kDa | Varje |
| 11455919 | 7.5 mm | Vardera | 10 kDa | Varje |
| 11475919 | 20.4 mm | Vardera | 10 kDa | Varje |
| 11485919 | 29 mm | Vardera | 10 kDa | Varje |
| 11425929 | 7.5 mm | Vardera | 15 kDa | Varje |
| 11445929 | 15 mm | Vardera | 15 kDa | Varje |
| 11455949 | 7.5 mm | Vardera | 25 kDa | Varje |
| 11435949 | 17.8 mm | Vardera | 25 kDa | Varje |
| 11465929 | 29 mm | Vardera | 15 kDa | Varje |
| 11445949 | 21.6 mm | Vardera | 25 kDa | Varje |
| 11455929 | 20.4 mm | Vardera | 15 kDa | Varje |
| 10749445 | 7.5 mm | Vardera | 50 kDa | Varje |
| 10071954 | 17.8 mm | Vardera | 50 kDa | Varje |
| 11435929 | 3.8 mm | 1 Pk. | 15 kDa | Varje |
| 11465919 | 15 mm | Vardera | 10 kDa | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10031954
Leverantör
Spectrum™
Leverantörsnummer
132130
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
5717.00 SEK
4384.40 SEK / Paket med 1
Save 1332.60 SEK
23% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Levereras som slang med platt bredd eller plana ark som kan vikas för att passa olika dialysapparater av trattyp. Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1 000 till 50 000 molekylvikts-gränsvärden.
- Transparent och flexibel
- Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet
- Högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet
- Glycerol bevarar membranet och måste tas bort före användning
- Plana ark och skivor tillgängliga för användning med dialysapparater
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spectra/Por 7 Membranslangar |
| MWCO | 50 kDa |
| Material | Regenererad cellulosa |
| Diameter (metrisk) | 21.6 mm |
| Diameter (engelska) | 0,85 tum. |
| Längd (engelska) | 16.4 ft. |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Färg | Genomskinlig |
| Formulering | Förpackad våt i 0,05 % natriumazid |
| Temperaturområde (engelska) | 39,2°F till 249,8°F |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 121 °C |
| Kvantitet | Vardera |
| För användning med (applikation) | Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning |
| Visa mer Visa mindre |