Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranslangar (svavel- och tungmetallfria): 1 1000 till 50 000 Dalton MWCO
Produktkod. 11415879
Change view
Diameter (metrisk):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Kvantitet:
1 Pk.
Vardera
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet MWCO Förpackningsstorlek
11415879 24 mm Vardera 1 kDa Varje
11540980 11.5 mm Vardera 1 kDa Varje
11425879 45 mm Vardera 1 kDa Varje
11435909 24 mm Vardera 2 kDa Varje
11445909 29 mm Vardera 2 kDa Varje
11425909 11.5 mm Vardera 2 kDa Varje
11455909 11.5 mm Vardera 3,5 kDa Varje
11475909 34.4 mm Vardera 3,5 kDa Varje
11465909 29 mm Vardera 3,5 kDa Varje
11405919 7.5 mm Vardera 8 kDa Varje
11485909 15 mm Vardera 8 kDa Varje
11425919 32 mm Vardera 8 kDa Varje
11415919 20.4 mm Vardera 8 kDa Varje
11495909 25.5 mm Vardera 8 kDa Varje
11455919 7.5 mm Vardera 10 kDa Varje
11475919 20.4 mm Vardera 10 kDa Varje
11485919 29 mm Vardera 10 kDa Varje
11425929 7.5 mm Vardera 15 kDa Varje
11445929 15 mm Vardera 15 kDa Varje
11455949 7.5 mm Vardera 25 kDa Varje
11435949 17.8 mm Vardera 25 kDa Varje
11465929 29 mm Vardera 15 kDa Varje
11445949 21.6 mm Vardera 25 kDa Varje
11455929 20.4 mm Vardera 15 kDa Varje
10749445 7.5 mm Vardera 50 kDa Varje
10071954 17.8 mm Vardera 50 kDa Varje
10031954 21.6 mm Vardera 50 kDa Varje
11435929 3.8 mm 1 Pk. 15 kDa Varje
11465919 15 mm Vardera 10 kDa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11415879 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4395.00 SEK
    3995.95 SEK / Paket med 1
    Save 399.05 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Levereras som slang med platt bredd eller plana ark som kan vikas för att passa olika dialysapparater av trattyp. Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1 000 till 50 000 molekylvikts-gränsvärden.
  • Transparent och flexibel
  • Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet
  • Högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet
  • Glycerol bevarar membranet och måste tas bort före användning
  • Plana ark och skivor tillgängliga för användning med dialysapparater
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Spezifikation
Produkttyp Spectra/Por 7 Membranslangar
MWCO 1 kDa
Material Regenererad cellulosa
Formatera Tubing
Diameter (metrisk) 24 mm
Diameter (engelska) 0,94 tum
Längd (engelska) 16.4 ft.
Längd (metrisk) 5 m
Färg Genomskinlig
Formulering Förpackad våt i 0,05 % natriumazid
Temperaturområde (engelska) 39,2°F till 249,8°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.