Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 membranslangar (svavel- och tungmetallfria): 1 1000 till 50 000 Dalton MWCO
Produktkod. 11425879
Change view
Diameter (metrisk):
3.8 mm
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
25.5 mm
29 mm
32 mm
34.4 mm
45 mm
Kvantitet:
1 Pk.
Vardera
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet MWCO Förpackningsstorlek
11425879 45 mm Vardera 1 kDa Varje
11415879 24 mm Vardera 1 kDa Varje
11540980 11.5 mm Vardera 1 kDa Varje
11435909 24 mm Vardera 2 kDa Varje
11445909 29 mm Vardera 2 kDa Varje
11425909 11.5 mm Vardera 2 kDa Varje
11455909 11.5 mm Vardera 3,5 kDa Varje
11475909 34.4 mm Vardera 3,5 kDa Varje
11465909 29 mm Vardera 3,5 kDa Varje
11405919 7.5 mm Vardera 8 kDa Varje
11485909 15 mm Vardera 8 kDa Varje
11425919 32 mm Vardera 8 kDa Varje
11415919 20.4 mm Vardera 8 kDa Varje
11495909 25.5 mm Vardera 8 kDa Varje
11455919 7.5 mm Vardera 10 kDa Varje
11475919 20.4 mm Vardera 10 kDa Varje
11485919 29 mm Vardera 10 kDa Varje
11425929 7.5 mm Vardera 15 kDa Varje
11445929 15 mm Vardera 15 kDa Varje
11455949 7.5 mm Vardera 25 kDa Varje
11435949 17.8 mm Vardera 25 kDa Varje
11465929 29 mm Vardera 15 kDa Varje
11445949 21.6 mm Vardera 25 kDa Varje
11455929 20.4 mm Vardera 15 kDa Varje
10749445 7.5 mm Vardera 50 kDa Varje
10071954 17.8 mm Vardera 50 kDa Varje
10031954 21.6 mm Vardera 50 kDa Varje
11435929 3.8 mm 1 Pk. 15 kDa Varje
11465919 15 mm Vardera 10 kDa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Produktkod. 11425879 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6080.00 SEK
    4384.40 SEK / Paket med 1
    Save 1695.60 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Levereras som slang med platt bredd eller plana ark som kan vikas för att passa olika dialysapparater av trattyp. Rena regenererade naturliga cellulosamembran med 1 000 till 50 000 molekylvikts-gränsvärden.
  • Transparent och flexibel
  • Föreningar med låg molekylvikt i vattenlösningar diffunderar genom membranet
  • Högre molekylvikter, såsom proteiner och bakterier, hålls kvar av membranet
  • Glycerol bevarar membranet och måste tas bort före användning
  • Plana ark och skivor tillgängliga för användning med dialysapparater
Knyt inte knutar i slangen; använd förslutare
Tekniske data
Produkttyp Spectra/Por 7 Membranslangar
MWCO 1 kDa
Material Regenererad cellulosa
Formatera Tubing
Diameter (metrisk) 45 mm
Diameter (engelska) 1,77 tum.
Längd (engelska) 16.4 ft.
Längd (metrisk) 5 m
Färg Genomskinlig
Formulering Förpackad våt i 0,05 % natriumazid
Temperaturområde (engelska) 39,2°F till 249,8°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 121 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för molekylär separation, proteinbindningsstudier, avlägsning av elektrolyter, avsaltning
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.