Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) Dialysis Membrane Tubing
Produktkod. 11415949
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 till 0,5 kDa
0,5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek:
10m
Varje
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) MWCO unitSize
11415949 10 mm 100 kDa Varje
11475929 20 mm 0,5 kDa Varje
11405939 20 mm 1 kDa Varje
11495929 24 mm 0,5 kDa Varje
10596734 15 mm 1 kDa Varje
11435939 15 mm 5 kDa Varje
11445939 20 mm 5 kDa Varje
11465939 15 mm 10 kDa Varje
11475939 20 mm 10 kDa Varje
11435959 6.4 mm 50 kDa Varje
11445959 10 mm 50 kDa Varje
11455959 15 mm 50 kDa Varje
11465959 20 mm 50 kDa Varje
11495939 6.4 mm 100 kDa Varje
11405949 15 mm 100 kDa Varje
11425949 20 mm 100 kDa Varje
11495949 6.4 mm 25 kDa 10m
12316903 10 mm 0,1 till 0,5 kDa Varje
11485929 6.4 mm 0,5 kDa Varje
11405959 10 mm 25 kDa Varje
10353809 16 mm 1 kDa Varje
11425939 6.4 mm 5 kDa Varje
10069439 10 mm 5 kDa Varje
11485939 6.4 mm 10 kDa Varje
11455939 10 mm 10 kDa Varje
11415959 15 mm 25 kDa Varje
11425959 20 mm 25 kDa Varje
11415939 6.4 mm 1 kDa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 11415949 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 131414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6720.98 SEK
    6443.07 SEK / Paket med 1
    Save 277.91 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utvalda MWCO från 100 till 100 000 Dalton
  • CE-slangmembran är idealiska för avsaltning, rening och molekylär separation
  • Levereras i 10 m (33 fot) -längder i två rullar på 5 m vardera, i 0,1 % natriumazidlösning
Beställningsinfo
Obs: Knyt inte —måste användas med Spectra/Por-nylonförslutningar (08-671-52, -53, -55). Starka polära lösningsmedel som aceton, MEK eller dioxan kommer irreparabelt att skada membranen. Kontakta Spectrums tekniska service, 1-800-634-3300 , för mer information.
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por dialysmembranslang
MWCO 100 kDa
Material Cellulosaester
Diameter (metrisk) 10 mm
Diameter (engelska) 0,39 tum
Längd (engelska) 33 ft.
Längd (metrisk) 10 m
Formulering Levereras i 0,1% natriumazidlösning
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 98,6°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 37 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för avsaltning, rening och molekylär separation