Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) Dialysis Membrane Tubing
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 till 0,5 kDa
0,5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek:
10m
Varje
Beskrivning
Utvalda MWCO från 100 till 100 000 Dalton
- CE-slangmembran är idealiska för avsaltning, rening och molekylär separation
- Levereras i 10 m (33 fot) -längder i två rullar på 5 m vardera, i 0,1 % natriumazidlösning
Beställningsinfo
Obs: Knyt inte —måste användas med Spectra/Por-nylonförslutningar (08-671-52, -53, -55). Starka polära lösningsmedel som aceton, MEK eller dioxan kommer irreparabelt att skada membranen. Kontakta Spectrums tekniska service, 1-800-634-3300 , för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spectra/Por dialysmembranslang |
| MWCO | 5 kDa |
| Material | Cellulosaester |
| Diameter (metrisk) | 6.4 mm |
| Diameter (engelska) | 0,25 tum |
| Längd (engelska) | 33 ft. |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Formulering | Levereras i 0,1% natriumazidlösning |
| Temperaturområde (engelska) | 39,2 °F till 98,6°F |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 37 °C |
| Visa mer |