Läs mer
- Home
- Products
- Proteinanalysreagenser
- Dialys och avsaltning
- Dialysslang
- Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) Dialysis Membrane Tubing
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) Dialysis Membrane Tubing
Produktkod. 11425949
Change view
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 till 0,5 kDa
0,5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek:
10m
Varje
28 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) | MWCO | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 11425949 | 20 mm | 100 kDa | Varje |
| 11475929 | 20 mm | 0,5 kDa | Varje |
| 11405939 | 20 mm | 1 kDa | Varje |
| 11495929 | 24 mm | 0,5 kDa | Varje |
| 10596734 | 15 mm | 1 kDa | Varje |
| 11435939 | 15 mm | 5 kDa | Varje |
| 11445939 | 20 mm | 5 kDa | Varje |
| 11465939 | 15 mm | 10 kDa | Varje |
| 11475939 | 20 mm | 10 kDa | Varje |
| 11435959 | 6.4 mm | 50 kDa | Varje |
| 11445959 | 10 mm | 50 kDa | Varje |
| 11455959 | 15 mm | 50 kDa | Varje |
| 11465959 | 20 mm | 50 kDa | Varje |
| 11495939 | 6.4 mm | 100 kDa | Varje |
| 11415949 | 10 mm | 100 kDa | Varje |
| 11405949 | 15 mm | 100 kDa | Varje |
| 11495949 | 6.4 mm | 25 kDa | 10m |
| 12316903 | 10 mm | 0,1 till 0,5 kDa | Varje |
| 11485929 | 6.4 mm | 0,5 kDa | Varje |
| 11405959 | 10 mm | 25 kDa | Varje |
| 10353809 | 16 mm | 1 kDa | Varje |
| 11425939 | 6.4 mm | 5 kDa | Varje |
| 10069439 | 10 mm | 5 kDa | Varje |
| 11485939 | 6.4 mm | 10 kDa | Varje |
| 11455939 | 10 mm | 10 kDa | Varje |
| 11415959 | 15 mm | 25 kDa | Varje |
| 11425959 | 20 mm | 25 kDa | Varje |
| 11415939 | 6.4 mm | 1 kDa | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11425949
Leverantör
Spectrum™
Leverantörsnummer
131420
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
8670.00 SEK
7477.97 SEK / Paket med 1
Save 1192.03 SEK
13% Av
Beräknad leverans: 28-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Utvalda MWCO från 100 till 100 000 Dalton
- CE-slangmembran är idealiska för avsaltning, rening och molekylär separation
- Levereras i 10 m (33 fot) -längder i två rullar på 5 m vardera, i 0,1 % natriumazidlösning
Beställningsinfo
Obs: Knyt inte —måste användas med Spectra/Por-nylonförslutningar (08-671-52, -53, -55). Starka polära lösningsmedel som aceton, MEK eller dioxan kommer irreparabelt att skada membranen. Kontakta Spectrums tekniska service, 1-800-634-3300 , för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spectra/Por dialysmembranslang |
| MWCO | 100 kDa |
| Material | Cellulosaester |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (engelska) | 0,78 tum |
| Längd (engelska) | 33 ft. |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Formulering | Levereras i 0,1% natriumazidlösning |
| Temperaturområde (engelska) | 39,2 °F till 98,6°F |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 37 °C |
| Kvantitet | Vardera |
| För användning med (applikation) | Idealisk för avsaltning, rening och molekylär separation |
| Visa mer Visa mindre |