Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Biotech Cellulose Ester (CE) Dialysis Membrane Tubing
Produktkod. 11485939
Diameter (metrisk):
6.4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 till 0,5 kDa
0,5 kDa
1 kDa
10 kDa
100 kDa
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek:
10m
Varje
Produktkod. 11485939
Brand: Spectrum™ 131264
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utvalda MWCO från 100 till 100 000 Dalton
  • CE-slangmembran är idealiska för avsaltning, rening och molekylär separation
  • Levereras i 10 m (33 fot) -längder i två rullar på 5 m vardera, i 0,1 % natriumazidlösning
Beställningsinfo
Obs: Knyt inte —måste användas med Spectra/Por-nylonförslutningar (08-671-52, -53, -55). Starka polära lösningsmedel som aceton, MEK eller dioxan kommer irreparabelt att skada membranen. Kontakta Spectrums tekniska service, 1-800-634-3300 , för mer information.
Specifikationer
Produkttyp Spectra/Por dialysmembranslang
MWCO 10 kDa
Material Cellulosaester
Diameter (metrisk) 6.4 mm
Diameter (engelska) 0,25 tum
Längd (engelska) 33 ft.
Längd (metrisk) 10 m
Formulering Levereras i 0,1% natriumazidlösning
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 98,6°F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 37 °C
Kvantitet Vardera
För användning med (applikation) Idealisk för avsaltning, rening och molekylär separation