Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Magnetisk viktade förslutningar
Produktkod. 11570900
Change view
Diameter (metrisk):
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11570900 55 mm Paket med 2
11550900 23 mm Paket med 2
11560900 35 mm Paket med 2
11580900 75 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11570900 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132764
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av en gångjärnsförsedd klämma i ett stycke med tätningskanter som säkert låser över dialysslangen för att ge en läckagesäker tätning
Spectra/Por Magnetisk stängningstyp:
  • Tillverkad av polypropen med en fluorkarbonbelagd magnetisk SS-stång
  • Använd på magnetisk omrörarplatta för att ge provomrörning för ökad dialyseffektivitet
  • 4 tätningsbredder: 23 mm, 35 mm, 55 mm och 75 mm
  • Autoklaveringsbar
  • 10/pkg
  • Använd med RC endast dialysslangar
  • Ej för användning med CE-slangar
Specifikationer
Produkttyp Stängning av dialysslang
Membran Regenererad cellulosa
Material Polypropen
Diameter (metrisk) 55 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Magnetisk
Färg Rött
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 121 °C
Kit Innehåll Magnetisk fluorkarbonbelagd stång i rostfritt stål
Kvantitet 2 förpackningar
För användning med (applikation) Använd på magnetisk omrörarplatta för att ge provomrörning för ökad dialyseffektivitet, använd med RC endast dialysslangar, inte för användning med CE-slangar