Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Viktade förslutningar
Produktkod. 10295684
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10295684 55 mm Paket med 10
11500910 12 mm Paket med 10
10124224 12 mm Varje
11318280 35 mm Paket med 10
11510910 23 mm Paket med 10
11520910 75 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10295684 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.50 SEK
    1735.96 SEK / Paket med 10
    Save 79.54 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 30-09-2026
Består av en gångjärnsförsedd klämma i ett stycke med tätningskanter som säkert låser över dialysslangen för att ge en läckagesäker tätning
Spectra/Por Viktad stängningstyp:
  • Tillverkad av polypropen med en fluorkarbonbelagd SS-stång för att förankra slangen nedåt
  • Använd med flytande standardförslutning för att bibehålla vertikal provorientering.
  • 5 tätningsbredder: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm och 75 mm
  • Autoklaveringsbar
  • 10/pkg; Använd med RC endast dialysslangar. Ej för användning med CE-slangar.
Specifikationer
Produkttyp Stängning av dialysslang
Membran Regenererad cellulosa
Material Polypropen
Diameter (metrisk) 55 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Viktad
Färg Vitt
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 121 °C
Kit Innehåll Fluorokarbonbelagd stång i rostfritt stål för att förankra slangen nedåt
Kvantitet 10 Pk.
För användning med (applikation) Använd med flytande standardförslutning för att bibehålla vertikal provorientering, använd med RC endast dialysslangar, inte för användning med CE-slangar