Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Viktade förslutningar
Beskrivning
Består av en gångjärnsförsedd klämma i ett stycke med tätningskanter som säkert låser över dialysslangen för att ge en läckagesäker tätning
Spectra/Por Viktad stängningstyp:
- Tillverkad av polypropen med en fluorkarbonbelagd SS-stång för att förankra slangen nedåt
- Använd med flytande standardförslutning för att bibehålla vertikal provorientering.
- 5 tätningsbredder: 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm och 75 mm
- Autoklaveringsbar
- 10/pkg; Använd med RC endast dialysslangar. Ej för användning med CE-slangar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stängning av dialysslang |
| Membran | Regenererad cellulosa |
| Material | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Viktad |
| Färg | Vitt |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 121 °C |
| Kit Innehåll | Fluorokarbonbelagd stång i rostfritt stål för att förankra slangen nedåt |
| Visa mer |