Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Viktade parförslutningar
Beskrivning
Består av en gångjärnsförsedd klämma i ett stycke med tätningskanter som säkert låser över dialysslangen för att ge en läckagesäker tätning
- 10 par (20 förslutningar)/förp
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stängning av dialysslang |
| Membran | Regenererad cellulosa |
| Material | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Parat |
| Färg | Orange eller vit |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 121 °C |
| Kvantitet | 20 st |
| Visa mer |