Läs mer
Spectrum™ Spectra/Por™ Viktade parförslutningar
Produktkod. 11540910
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11540910 23 mm Paket med 20
10423404 12 mm Paket med 20
11550910 35 mm Paket med 20
11560910 55 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11540910 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132750
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av en gångjärnsförsedd klämma i ett stycke med tätningskanter som säkert låser över dialysslangen för att ge en läckagesäker tätning
  • 10 par (20 förslutningar)/förp
Specifikationer
Produkttyp Stängning av dialysslang
Membran Regenererad cellulosa
Material Polypropen
Diameter (metrisk) 23 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Parat
Färg Orange eller vit
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 121 °C
Kvantitet 20 st
För användning med (applikation) Består av en gångjärnsförsedd klämma i ett stycke med tätningskanter som säkert låser över dialysslangen för att ge en läckagesäker tätning