Läs mer
Spectrum™ Standard RC Färdig att använda Spectra/Por™ Dialyssäckar
Produktkod. 15390772
Change view
MWCO:
12 till 14 kDa
3,5 kDa
Diameter (engelska):
1,14 tum
1,33 tum
Membran:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por 4
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Diameter (engelska) Membran Förpackningsstorlek
15390772 3,5 kDa 1,33 tum Spectra/Por 3 Paket med 10
15330762 12 till 14 kDa 1,14 tum Spectra/Por 2 Paket med 10
15310772 12 till 14 kDa 1,14 tum Spectra/Por 4 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15390772 Leverantör Spectrum™ Leverantörsnummer 132726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4295.00 SEK
    3902.29 SEK / Paket med 10
    Save 392.71 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
För stora provvolymer
  • Material: Regenererad cellulosa
  • Längd: 60 cm (23,62 tum)
  • Förseglad i ena änden, öppen i andra
  • Tratt fäst på toppen för enkel provfyllning
  • Levereras i natriumazid 0,05% (måste sköljas före användning)
Specifikationer
Produkttyp Dialyssäckar
MWCO 3,5 kDa
Membran Spectra/Por 3
Material Regenererad cellulosa
Diameter (metrisk) 34 mm
Diameter (engelska) 1,33 tum
Längd (engelska) 23,6 tum
Längd (metrisk) 600 mm
Bredd (metrisk) 54 mm
Kapacitet (metrisk) 50 till 400 ml
Kit Innehåll 0,05 % natriumazidkonserveringsmedel
Kvantitet 10-pack
För användning med (applikation) För stora provvolymer, tratt fäst på toppen för enkel provfyllning