Läs mer
Cytiva SpeedBeads™ Magnetiska neutravidinbelagda partiklar, 1 um, 1 % fast material, 0,05 % Na-azid
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 ml
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Neutravidinpärlor uppvisar hög affinitet när de binder till biotinylerade ligander såsom proteiner, nukleinsyror och peptider. De reagerar snabbt på ett magnetfält för att förkorta analystider, förbättra precisionen och röra sig snabbare genom viskösa lösningar
- Finns med ett biotinbindningsintervall på 3500-4500 pmol/mg
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 % fast material (10 mg/ml) |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Immunanalyser, cDNA-bibliotekskonstruktion, Insamling av biotinylerade mål |
| Inkluderar | 0,05% Na-azid |
| Kvantitet | 1 ml |
| Diameter (metrisk) | 1μ m |