Läs mer
Cytiva SpeedBeads™ Magnetiska neutravidinbelagda partiklar, 1 um, 1 % fast material, 0,05 % Na-azid
Produktkod. p-6838070 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
5 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11528692 5 ml Varje
11854143 100 ml Varje
11864143 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11528692 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 78152104010150
Infångning av biotinylerade prober. Deras blomkålsliknande struktur ger Neutravidin-pärlor hög bindningskapacitet. Neutravidin SpeedBeads kombinera snabb reaktionskinetik och låg, ospecifik bindning för ökad genomströmning och precision vid immunanalys och molekylärbiologiska tillämpningar.
  • Neutravidinpärlor uppvisar hög affinitet när de binder till biotinylerade ligander såsom proteiner, nukleinsyror och peptider. De reagerar snabbt på ett magnetfält för att förkorta analystider, förbättra precisionen och röra sig snabbare genom viskösa lösningar
  • Finns med ett biotinbindningsintervall på 3500-4500 pmol/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 % fast material (10 mg/ml)
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Immunanalyser, cDNA-bibliotekskonstruktion, Insamling av biotinylerade mål
Inkluderar 0,05% Na-azid
Kvantitet 5 ml
Diameter (metrisk) 1μ m