Läs mer
3M™ Speedglas™ Öron- och nackskydd
Produktkod. 15790088 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg: Svart
Produktkod.
15790088 Färg: Svart
1 options
Produktkod. 15790088 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100080224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    470.82 SEK / Paket med 3
    Save 579.18 SEK
    55% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
3M™ Speedglas™ Öron- och nackskydd är designat för användning med 3M™ Speedglas™ Svetshjälmar 100, SL, 9100-QR, 9000 och 3M™ Svetshjälm 10.
  • För användning med den kompletta hjälmenheten för att skydda användaren från svetsgnistor, stänk och strålning på öronen och halsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
För användning med (utrustning) 3M Speedglas Svetshjälmar 100, SL, 9100-QR, 9000 och 3M Svetshjälm 10
Material Läder
Produkttyp Öron- och nackskydd