Läs mer
3M™ Speedglas™ Inre täckplåt
Produktkod. 15819634 Handla allt 3M Produkter
Change view
Inkluderar:
Märkt 117 x 61
Märkt 117 x 77
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
15819634 Märkt 117 x 77
15809634 Märkt 117 x 61
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15819634 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000000227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 SEK
    272.42 SEK / Paket med 1
    Save 70.58 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
3M™ Speedglas™ Den inre täckplattan är utformad för att skydda filtrets insida från gnistor och stänk.
  • Byt reservdel till originalskyddsplåten om det uppstår gropar eller repor
  • För maximal säkerhet och komfort, gör det till en vana att kontrollera din utrustning regelbundet
  • Byt ut slitna eller skadade delar
  • Rengör regelbundet med en mjuk trasa och byt ut om det uppstår gropar eller repor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
För användning med (utrustning) Inre sköld
Inkluderar Märkt 117 x 77
Produkttyp Täckplåt
Kvantitet 5/Pk.
Stil 9100X