Läs mer
3M™ Speedglas™ Inre täckplåt 9002X
Produktkod. 15760098 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Skydd
Öka 1 nyans
Öka 2 nyanser
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
15760098 Öka 1 nyans Paket med 5
15709637 Skydd Paket med 5
15710098 Öka 2 nyanser Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15760098 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100090450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3530.00 SEK
    544.26 SEK / Paket med 5
    Save 2985.74 SEK
    84% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
3M™ Speedglas™ Den inre täckplattan 9002X är utformad för att skydda filtrets insida från gnistor och stänk.
  • Den inre täckplattan är utformad för att skydda filtrets insida från gnistor och stänk
  • Byt ut när plattan blir djupt gropig, repig eller för smutsig att rengöra med en mjuk trasa eller linspapper
  • Rengör regelbundet med en mjuk trasa och byt ut om det uppstår gropar eller repor
  • Kan användas för att öka +1 eller +2 mörka nyanser av svetsfiltret
  • Underlåtenhet att använda en inre skyddsplatta med filtret upphäver garantin om gnista eller stänk orsakar skada på glaset
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Mått (L x B) 53 x 103 cm
För användning med (utrustning) 3M Speedglas Svetsfilter
För användning med (applikation) Öka 1 nyans
Produkttyp Inre täckplåt