Läs mer
3M™ Speedglas™ Yttre skyddsplatta 9000
Produktkod. 15799627 Handla allt 3M Produkter
Change view
Stil:
Reptålig
Standard
Värmebeständig
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil Förpackningsstorlek
15799627 Reptålig Paket med 10
15729637 Värmebeständig Paket med 10
15780048 Standard Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15799627 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000000183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 SEK
    668.54 SEK / Paket med 10
    Save 153.46 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
3M™ Speedglas™ Yttre skyddsplatta 9000 för användning med 3M™ Speedglas™ Svetshjälm serie 9000.
  • Byt reservdel till originalskyddsplåten om det uppstår gropar eller repor
  • För maximal säkerhet och komfort, gör det till en vana att kontrollera din utrustning regelbundet
  • Rengör regelbundet med en mjuk trasa och byt ut om det uppstår gropar eller repor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166‎, EN166:BT
För användning med (utrustning) Speedglas Svetshjälm serie 9000
Linsfärg Klart
Produkttyp Hjälm yttre skyddsplatta
Stil Reptålig