Läs mer
3M™ Speedglas™ Yttre skyddsplatta 9100
Produktkod. 15809654 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg: Klar
Produktkod.
15809654 Färg: Klar
1 options
Produktkod. 15809654 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100016691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    424.00 SEK / Paket med 10
    Save 116.00 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
3M™ Speedglas™ Yttre skyddsplatta 9100 är utformad för att skydda filtret från gnistor och stänk.
  • Byt reservdel till originalskyddsplåten om det uppstår gropar eller repor
  • För maximal säkerhet och komfort, gör det till en vana att kontrollera din utrustning regelbundet
  • Rengör regelbundet med en mjuk trasa och byt ut om det uppstår gropar eller repor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Produkttyp Hjälm yttre skyddsplatta