Läs mer
Thermo Scientific™ SpeedVac™ SRF110 Refrigerated Centrifugal Vacuum Concentrator och rotorer
Produktkod. 17314651 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
12–13 mm rotor
12–17 mm rotor
28 mm rotor
Mikroplattrotor
Sexkantig mikrocentrifugrotor
Vakuumkoncentrator
Vakuumkoncentrator Universal vakuumkit
Vakuumkoncentratorsats
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
N/A
Inkluderar:
Koncentrator
Oljepump, ångfälla, tillbehör
Rotor
Universellt vakuumsystem, rotor, tillbehör
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Elektriska krav Inkluderar
17314651 Vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Koncentrator
17364641 12–13 mm rotor N/A Rotor
17374641 Sexkantig mikrocentrifugrotor N/A Rotor
17384641 28 mm rotor N/A Rotor
17394641 12–17 mm rotor N/A Rotor
17304651 Mikroplattrotor N/A Rotor
17324651 Vakuumkoncentratorsats 230 V, 50 Hz, 8 A Oljepump, ångfälla, tillbehör
17334651 Vakuumkoncentrator Universal vakuumkit 230 V, 50 Hz, 8 A Universellt vakuumsystem, rotor, tillbehör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17314651 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SRF110230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbeta värmekänsliga biologiska prover med tillförsikt med SRF110. Detta kylda SpeedVac-system använder den senaste tekniken för centrifugering, vakuum och värme för att ta bort lösningsmedel och koncentrera värmekänsliga biologiska prover samtidigt som provets integritet bibehålls.
SpeedVac™ SRF110 modulär kyld vakuumkoncentrator ger flexibilitet till ditt labb. Den erbjuder unika programmeringsmöjligheter för att upprätthålla kammartemperaturen före och efter provkörning för att förhindra termisk nedbrytning av värmekänsliga prover som proteiner, enzymer och andra biomolekyler. De är idealiska för avdunstning av vattenbaserade lösningsmedel, buffertar och HPLC-fraktioner. För en bekväm shoppingupplevelse med en enda modell, välj mellan satserna SRF110P1 (modulär konfiguration) och SRF110P2 (halvintegrerad konfiguration). Varje sats är utformad för att innehålla de komponenter som krävs för bekväm SpeedVac-installation.
SRF110 modulär kyld vakuumkoncentrator ger flexibilitet till alla bänkutrymmen. SRF110 kan konfigureras utifrån dina tillämpningsbehov. Välj från ett brett utbud av lämpliga ThermoFisher Scientific-komponenter som pumpar, ånguppsamlare och ytterligare tillbehör för att konfigurera din anpassade vakuumkoncentrationsinställning. För en bekväm shoppingupplevelse med en enda modell, välj mellan satserna SRF110P1 (modulär konfiguration) och SRF110P2 (halvintegrerad konfiguration). Varje sats är utformad för att innehålla de komponenter som krävs för bekväm SpeedVac-installation.
  • SRF110 erbjuder unik programmeringsförmåga för att upprätthålla kammartemperaturen före och efter provkörning för att förhindra termisk nedbrytning av värmekänsliga prover som proteiner, enzymer och andra biomolekyler
  • Idealisk för avdunstning av icke-aggressiva, vattenbaserade lösningsmedel, buffertar, HPLC-fraktioner, osv.
  • 3 Förinställt program med möjlighet att lagra upp till 9 program
  • Temperaturområde -4°C upp till 100°C (i steg om 1°C)
  • Självjusterande och snabbkopplingsbar rotormekanism
  • Hexagonal rotor (RF132) ingår vid köp av SRF110
  • Se listan över rotorer som kan köpas och användas med SRF110-modellen
  • El - 115V AC (60Hz, 16 ampere) och 230V AC (50Hz, 8 ampere)
  • Certifieringar- UL-certifierad, CE, UKCA, KC, RCM-märkt.
  • F Gasöverensstämmelse- Ja (EPA-SNAP och EU)
  • SRF110P1-satsen innehåller Refrigerated SpeedVac (SRF110), hexagonal rotor (RF132), en oljepump (VLP120-115), en ånguppsamlare (RVT450-115), Universal Tubing (UTP-TYG), 4 l Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (FC400) och 1 l-flaska med värmeöverföringsvätskan Cryocool™ (SCC1)
  • SRF110P2-satsen innehåller SRF110P2-satsen innehåller Refrigerated SpeedVac (SRF110), Hexagonal rotor (RF132), Universal Vacuum System (UVS450), Universal Tubing (UTP-TYG), 4 l Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (GCF400), och 1 l-flaska med värmeöverföringsvätska Cryocool™ (SCC1)
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat CE, UKCA, KC, RCM
Inkluderar Koncentrator
Fraktvikt (engelska) 108 lb.
Fraktvikt (metrisk) 49 kg
Typ Vakuumkoncentrator
Temperaturområde (metriskt) -4 °C till 100 °C
Kammarmaterial Belagd aluminium
Beskrivning Kyld, mediumkapacitet, modulär centrifugal vakuumkoncentrator,  230 V, 50 Hz,  8 ampere
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Material Pulverlackerat stål
Vikt (engelska) 95 lb.
Vikt (metrisk) 43 kg
Mått (L x B x H) 56 x 37 x 43 cm