Läs mer
Thermo Scientific™ SpeedVac™ SRF110 Refrigerated Centrifugal Vacuum Concentrator och rotorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
SpeedVac™ SRF110 modulär kyld vakuumkoncentrator ger flexibilitet till ditt labb. Den erbjuder unika programmeringsmöjligheter för att upprätthålla kammartemperaturen före och efter provkörning för att förhindra termisk nedbrytning av värmekänsliga prover som proteiner, enzymer och andra biomolekyler. De är idealiska för avdunstning av vattenbaserade lösningsmedel, buffertar och HPLC-fraktioner. För en bekväm shoppingupplevelse med en enda modell, välj mellan satserna SRF110P1 (modulär konfiguration) och SRF110P2 (halvintegrerad konfiguration). Varje sats är utformad för att innehålla de komponenter som krävs för bekväm SpeedVac-installation.
SRF110 modulär kyld vakuumkoncentrator ger flexibilitet till alla bänkutrymmen. SRF110 kan konfigureras utifrån dina tillämpningsbehov. Välj från ett brett utbud av lämpliga ThermoFisher Scientific-komponenter som pumpar, ånguppsamlare och ytterligare tillbehör för att konfigurera din anpassade vakuumkoncentrationsinställning. För en bekväm shoppingupplevelse med en enda modell, välj mellan satserna SRF110P1 (modulär konfiguration) och SRF110P2 (halvintegrerad konfiguration). Varje sats är utformad för att innehålla de komponenter som krävs för bekväm SpeedVac-installation.
- SRF110 erbjuder unik programmeringsförmåga för att upprätthålla kammartemperaturen före och efter provkörning för att förhindra termisk nedbrytning av värmekänsliga prover som proteiner, enzymer och andra biomolekyler
- Idealisk för avdunstning av icke-aggressiva, vattenbaserade lösningsmedel, buffertar, HPLC-fraktioner, osv.
- 3 Förinställt program med möjlighet att lagra upp till 9 program
- Temperaturområde -4°C upp till 100°C (i steg om 1°C)
- Självjusterande och snabbkopplingsbar rotormekanism
- Hexagonal rotor (RF132) ingår vid köp av SRF110
- Se listan över rotorer som kan köpas och användas med SRF110-modellen
- El - 115V AC (60Hz, 16 ampere) och 230V AC (50Hz, 8 ampere)
- Certifieringar- UL-certifierad, CE, UKCA, KC, RCM-märkt.
- F Gasöverensstämmelse- Ja (EPA-SNAP och EU)
- SRF110P1-satsen innehåller Refrigerated SpeedVac (SRF110), hexagonal rotor (RF132), en oljepump (VLP120-115), en ånguppsamlare (RVT450-115), Universal Tubing (UTP-TYG), 4 l Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (FC400) och 1 l-flaska med värmeöverföringsvätskan Cryocool™ (SCC1)
- SRF110P2-satsen innehåller SRF110P2-satsen innehåller Refrigerated SpeedVac (SRF110), Hexagonal rotor (RF132), Universal Vacuum System (UVS450), Universal Tubing (UTP-TYG), 4 l Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (GCF400), och 1 l-flaska med värmeöverföringsvätska Cryocool™ (SCC1)
Garanti
Ur kartongen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat | Ingen |
| Håller | 40 x 1.5, 2.0 mL; 16 x 3 mL |
| Inkluderar | Rotor |
| Typ | 12-13 mm rotor |
| Beskrivning | 12-13 mm rotor |
| Elektriska krav | EJ TILLÄMPLIGT |
| Material | Aluminium |
| För användning med (utrustning) | SRF110 |