Läs mer
Thermo Scientific™ SpeedVac™ SRF110 Refrigerated Centrifugal Vacuum Concentrator och rotorer
Produktkod. 17374641 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
12-13 mm Rotor
12-17 mm Rotor
28 mm Rotor
Hexagonal Microcentrifuge Rotor
Microplate Rotor
Vacuum Concentrator
Vacuum Concentrator Kit
Vacuum Concentrator Universal Vacuum Kit
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
N/A
Inkluderar:
Concentrator
Oil Pump, Vapor Trap, Accessories
Rotor
Universal Vacuum System, Rotor, Accessories
Produktkod. 17374641
Brand: Thermo Scientific™ RF132
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bearbeta värmekänsliga biologiska prover med tillförsikt med SRF110. Detta kylda SpeedVac-system använder den senaste tekniken för centrifugering, vakuum och värme för att ta bort lösningsmedel och koncentrera värmekänsliga biologiska prover samtidigt som provets integritet bibehålls.
SpeedVac™ SRF110 modulär kyld vakuumkoncentrator ger flexibilitet till ditt labb. Den erbjuder unika programmeringsmöjligheter för att upprätthålla kammartemperaturen före och efter provkörning för att förhindra termisk nedbrytning av värmekänsliga prover som proteiner, enzymer och andra biomolekyler. De är idealiska för avdunstning av vattenbaserade lösningsmedel, buffertar och HPLC-fraktioner. För en bekväm shoppingupplevelse med en enda modell, välj mellan satserna SRF110P1 (modulär konfiguration) och SRF110P2 (halvintegrerad konfiguration). Varje sats är utformad för att innehålla de komponenter som krävs för bekväm SpeedVac-installation.
SRF110 modulär kyld vakuumkoncentrator ger flexibilitet till alla bänkutrymmen. SRF110 kan konfigureras utifrån dina tillämpningsbehov. Välj från ett brett utbud av lämpliga ThermoFisher Scientific-komponenter som pumpar, ånguppsamlare och ytterligare tillbehör för att konfigurera din anpassade vakuumkoncentrationsinställning. För en bekväm shoppingupplevelse med en enda modell, välj mellan satserna SRF110P1 (modulär konfiguration) och SRF110P2 (halvintegrerad konfiguration). Varje sats är utformad för att innehålla de komponenter som krävs för bekväm SpeedVac-installation.
  • SRF110 erbjuder unik programmeringsförmåga för att upprätthålla kammartemperaturen före och efter provkörning för att förhindra termisk nedbrytning av värmekänsliga prover som proteiner, enzymer och andra biomolekyler
  • Idealisk för avdunstning av icke-aggressiva, vattenbaserade lösningsmedel, buffertar, HPLC-fraktioner, osv.
  • 3 Förinställt program med möjlighet att lagra upp till 9 program
  • Temperaturområde -4°C upp till 100°C (i steg om 1°C)
  • Självjusterande och snabbkopplingsbar rotormekanism
  • Hexagonal rotor (RF132) ingår vid köp av SRF110
  • Se listan över rotorer som kan köpas och användas med SRF110-modellen
  • El - 115V AC (60Hz, 16 ampere) och 230V AC (50Hz, 8 ampere)
  • Certifieringar- UL-certifierad, CE, UKCA, KC, RCM-märkt.
  • F Gasöverensstämmelse- Ja (EPA-SNAP och EU)
  • SRF110P1-satsen innehåller Refrigerated SpeedVac (SRF110), hexagonal rotor (RF132), en oljepump (VLP120-115), en ånguppsamlare (RVT450-115), Universal Tubing (UTP-TYG), 4 l Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (FC400) och 1 l-flaska med värmeöverföringsvätskan Cryocool™ (SCC1)
  • SRF110P2-satsen innehåller SRF110P2-satsen innehåller Refrigerated SpeedVac (SRF110), Hexagonal rotor (RF132), Universal Vacuum System (UVS450), Universal Tubing (UTP-TYG), 4 l Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (GCF400), och 1 l-flaska med värmeöverföringsvätska Cryocool™ (SCC1)
Garanti
Ur kartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat Ingen
Håller 132 x 1.5 mL microcentrifuge tube; 132 x 2.0 mL microcentrifuge tube
Inkluderar Rotor
Typ Hexagonal Microcentrifuge Rotor
Beskrivning Hexagonal mikrocentrifugrotor; Rymmer: 132 x 1,5 ml-mikrocentrifugrör; 132 x 2,0 ml-mikrocentrifugrör
Elektriska krav N/A
Material Aluminium
För användning med (utrustning) SRF110