Läs mer
Thermo Scientific™ SpeedVac™ SRF110 Refrigerated Centrifugal Vacuum Concentrator och rotorer
Produktkod. 17394641 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
12-13 mm rotor
12-17 mm rotor
28 mm rotor
Hexagonal mikrocentrifugrotor
Mikroplattrotor
Vakuumkoncentrator
Vakuumkoncentratorens universella vakuumkit
Vakuumkoncentratorkit
Elektriska krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
EJ TILLÄMPLIGT
Inkluderar:
Koncentratorn
Oljepump, ångfälla, tillbehör
Rotor
Universellt vakuumsystem, rotor, tillbehör
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Elektriska krav Inkluderar
17394641 12-17 mm rotor EJ TILLÄMPLIGT Rotor
17364641 12-13 mm rotor EJ TILLÄMPLIGT Rotor
17374641 Hexagonal mikrocentrifugrotor EJ TILLÄMPLIGT Rotor
17384641 28 mm rotor EJ TILLÄMPLIGT Rotor
17304651 Mikroplattrotor EJ TILLÄMPLIGT Rotor
17314651 Vakuumkoncentrator 230 V, 50 Hz, 8 A Koncentratorn
17324651 Vakuumkoncentratorkit 230 V, 50 Hz, 8 A Oljepump, ångfälla, tillbehör
17334651 Vakuumkoncentratorens universella vakuumkit 230 V, 50 Hz, 8 A Universellt vakuumsystem, rotor, tillbehör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17394641 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RF52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15245.00 SEK
    14866.60 SEK / Paket med 1
    Save 378.40 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 12-02-2027
Bearbeta värmekänsliga biologiska prover med tillförsikt med SRF110. Detta kylda SpeedVac-system använder den senaste tekniken för centrifugering, vakuum och värme för att ta bort lösningsmedel och koncentrera värmekänsliga biologiska prover samtidigt som provets integritet bibehålls.
SpeedVac™ SRF110 modulär kyld vakuumkoncentrator ger flexibilitet till ditt labb. Den erbjuder unika programmeringsmöjligheter för att upprätthålla kammartemperaturen före och efter provkörning för att förhindra termisk nedbrytning av värmekänsliga prover som proteiner, enzymer och andra biomolekyler. De är idealiska för avdunstning av vattenbaserade lösningsmedel, buffertar och HPLC-fraktioner. För en bekväm shoppingupplevelse med en enda modell, välj mellan satserna SRF110P1 (modulär konfiguration) och SRF110P2 (halvintegrerad konfiguration). Varje sats är utformad för att innehålla de komponenter som krävs för bekväm SpeedVac-installation.
SRF110 modulär kyld vakuumkoncentrator ger flexibilitet till alla bänkutrymmen. SRF110 kan konfigureras utifrån dina tillämpningsbehov. Välj från ett brett utbud av lämpliga ThermoFisher Scientific-komponenter som pumpar, ånguppsamlare och ytterligare tillbehör för att konfigurera din anpassade vakuumkoncentrationsinställning. För en bekväm shoppingupplevelse med en enda modell, välj mellan satserna SRF110P1 (modulär konfiguration) och SRF110P2 (halvintegrerad konfiguration). Varje sats är utformad för att innehålla de komponenter som krävs för bekväm SpeedVac-installation.
  • SRF110 erbjuder unik programmeringsförmåga för att upprätthålla kammartemperaturen före och efter provkörning för att förhindra termisk nedbrytning av värmekänsliga prover som proteiner, enzymer och andra biomolekyler
  • Idealisk för avdunstning av icke-aggressiva, vattenbaserade lösningsmedel, buffertar, HPLC-fraktioner, osv.
  • 3 Förinställt program med möjlighet att lagra upp till 9 program
  • Temperaturområde -4oC upp till 100oC (i steg om 1 oC)
  • Självjusterande och snabbkopplingsbar rotormekanism
  • Hexagonal rotor (RF132) ingår vid köp av SRF110
  • Se listan över rotorer som kan köpas och användas med SRF110-modellen
  • El - 115V AC (60Hz, 16 ampere) och 230V AC (50Hz, 8 ampere)
  • Certifieringar- UL-certifierad, CE, UKCA, KC, RCM-märkt.
  • F Gasöverensstämmelse- Ja (EPA-SNAP och EU)
  • SRF110P1-satsen innehåller Refrigerated SpeedVac (SRF110), Hexagonal rotor (RF132), en oljepump (VLP120-115), en ånguppsamlare (RVT450-115), Universal Tubing (UTP-TYG), 4 l Glass Condensation Flask (GCF400), Glass Cap (FC400) och 1l-flaska med värmeöverföringsvätskan Cryocool™ (SCC1)
  • SRF110P2-satsen innehåller SRF110P2-satsen innehåller Refrigerated SpeedVac (SRF110), hexagonal rotor (RF132), Universal Vacuum System (UVS450), Universal Tubing (UTP-TYG), 4 l Glas kondensation Flaska (GCF400), Glaskork (FC400), och 1l-flaska med värmeöverföringsvätskan Cryocool™ (SCC1)
Garanti
Ur kartongen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat Ingen
Håller Rymmer: 52 x 2 ml; 52 x 5 ml; 36 x 5-6 ml
Inkluderar Rotor
Typ 12-17 mm rotor
Beskrivning 12-17 mm rotor
Elektriska krav EJ TILLÄMPLIGT
Material Aluminium
För användning med (utrustning) SRF110